Merck
DWK231752352
Disposable Culture Tube
別名:
231752352
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.13
物質
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
ジョイント
Joints (GL 18)
特徴
seal (rubber)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
231752352
W × L
18 mm × 180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Preparation cell culture, sample collecting, storage
特徴および利点
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)