物質
plastic-coated glass bottle (PU)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 218656909
キャパシティ
3500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Autoclaving of media and reagents, Preparation of media and reagents, Sample collection, Culturing vessel, Storage of media and reagents, Liquid handling reservoir, Boro 3.3, plastic coated
特徴および利点
Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ; Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning; Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease; Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty ; Stability due to the large base area; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic;
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)