物質
round glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN®
ボトルの最大容量
3,500 mL
フィッティング
GL 80 cap
GL 80 neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck. Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning. Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease. Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty. Stability due to the large base area. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the contentFired-on, highly durable white ceramic. Complete with blue screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)