ジョイント
joint: ST/NS neck24/29
特徴
class A with certificate
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213725479
フラスコ容量
(1,000 mL)
フィッティング
thread (24/29)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibration based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. Thanks to the exact processing and precisely calibrated scales, they permit the highly accurate determination and measurements of volume. Supplied with ergonomic polyethylene stopper for easy and safe tightening or removal. The volume content tolerances conform to accuracy Class A with batch certificate and certificate of conformity. Fired-on, highly durable blue print. With printed ring mark for better visibility. Influence of undesirable factors is kept to an absolute minimum
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)