Merck
DWK213545505
Duran® Powder Funnel, Short Wide Stem
short, wide mouth stem(s)
別名:
213545505
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
short, wide mouth stem(s)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213545505
漏斗直径
160 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Transfering of powdered substances and granulated material,The spillage of substances is avoided, Transfering, Boro 3.3
特徴および利点
With short and wide stem; Large stem diameter makes it suitable for transferring solids; Fired-on, highly durable white print
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)