Merck
DWK213533803
Duran® Funnel
long stem(s)
別名:
213533803
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
long stem(s)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213533803
漏斗直径
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
特徴および利点
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)