Merck
DWK211882406
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
amber bottle (reagent)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
amber bottle (reagent)
flat head glass cap (stopper)
wide-neck
ジョイント
Joints ST/NS neck (NS 29/22)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 211882406
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Preparation of light-sensitive materials, Storage of light-sensitive materials, Transport and shipping of light-sensitive materials, Autoclaving of media and reagents, Culturing vessel, Boro 3.12
特徴および利点
USP 660 and USP 671 (Spectral Transmission) compliant
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences