物質
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 211834402
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.4
特徴および利点
Provision of filtration flasks with a socket has not only made work in preparation and analytical laboratories easier and simpler, but has also reduced the risk of accidents; Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print; Erlenmeyer shape
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)