Merck
DWK209165
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
別名:
209165
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
包装
pkg of 72 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 209165
ボトル 直径× H
32 mm × 69 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Superior double seal closure for leak resistance
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)