Merck
DWK209129
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
別名:
209129
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
包装
pkg of 48 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 209129
ボトル 直径× H
72 mm × 171 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Superior double seal closure for leak resistance
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)