主要文書
MISP00014
Millipore
Microfil®スペア部品キット
For use with Microfil® filtration systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Microfil®
入力
sample type food(s)
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
適合性
for use with Microfil® filtration system
輸送温度
ambient
詳細
スペア部品キットは、Microfil®ろ過システムの付加的なスペア部品です。Microfil®ろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。O-リングは、ファネルをMicrofil®にしっかりと密閉させるために役立つため、漏れのない操作と微生物の均一な回収を行ううえで有用です。
アプリケーション
スペア部品キットは、ビール、ボトル入りの水の一般的な微生物分析、医薬品の分析、環境分析、バイオバーデン試験、および水質モニタリングに使用されるMicrofil®ろ過システムの付加的な付属品です。
構成
  • レバーセット1式(ロッド、スプリング、リング、ガスケット3個)
  • 40 cmシリコンチュープ
  • バルブO-リング3個
  • 楕円形接続O-リング5個
  • C-クリップ3個
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany