物質
round transparent borosilicate glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
Kimble® 14396-2000
ボトルの最大容量
(2,000 mL)
フィッティング
GL 45 neck
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GL 45 Media Bottles ideal for general laboratory use including mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents.
- Enhanced graduations and marking spot made with chemically resistant white enamel paint
- 30 mm ID opening
- Autoclavable
- Supplied without caps or with linerless GL 45 screw thread caps
- Replaceable clear (natural) drip-free polypropylene pour ring is included on each bottle
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)