Merck
DWK11-5200-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.17
物質
clear vial
特徴
vial type with Marking Patch with 11-0000-101 inserts
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
WHEATON® 11-5200-101
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)