アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
167 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20O2Si/c1-3-17-19(18-4-2,15-11-7-5-8-12-15)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D83532-VAR:
D83532-BULK:
D83532-50ML:
D83532-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.