D45800
3,5-ジ-tert-ブチルカテコール
98%
別名:
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 3,5-Di-tert-Butyl-1,2-Hydroxybenzene, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-benzenediol, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,5-Di-tert-butyl-o-hydroquinone, 3,5-Di-tert-butylpyrocatechol, 3,5-Ditert-butylbenzene-1,2-diol, 4,6-Di-tert-butyl-1,2-benzenediol, 4,6-Di-tert-butylpyrocatechol
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8,15-16H,1-6H3
InChI Key
PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 接触酸化により3,5-ジ-tert-ブチルキノンを合成するための反応物質。
- スチレンやブタジエンなどの単量体製造における重合禁止剤。
- L-プロリンを触媒とする不斉ニトロソアルドール反応によるエナンチオ選択的1,2-オキサジナン、およびイソオキサゾリジンの合成における付加剤。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D45800-VAR:
D45800-5G:
D45800-25G:
D45800-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック