Merck
D2015
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5,6-diphenyl-1,4-oxathiin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14OS
CAS番号:
分子量:
254.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2015-25G:
D2015-10G:
D2015-VAR:
D2015-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)