物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1000
pack of 250
メーカー/製品名
Corning 99447-161
外径 × H
16 mm × 100 mm
キャパシティ
11.5 mL
色
clear
フィッティング
thread for 15-415
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)