Merck
CLS982022
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 50 mL
別名:
Corning® 9820
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.43
物質
round bottom tube
包装
case of 576
pack of 72
メーカー/製品名
Corning 9820-22
外径 × L
22 mm × 175 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
  • Fire polished ends for a smooth finish.
  • Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
  • Three largest sizes have no marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)