Merck
CLS832040
Pyrex® heavy-duty tube with pour-out
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 116 mm, pkg of 12 ea
別名:
Corning® 8320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
conical bottom tube (Short)
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 8320-40
利用可能性
not available in EU
外径 × L
29 mm × 116 mm
キャパシティ
40 mL
詳細
Short-conical bottom.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)