Merck
CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
別名:
Corning® 8200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8200-100
キャパシティ
100 mL
チューブ外径
58 mm
clear
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)