Merck
CLS8180100
Pyrex® Lifetime Red graduated oil centrifuge tube
capacity 100.0 mL, O.D. × L 38 mm × 200 mm
別名:
Corning® 8180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
conical bottom tube
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8180-100
外径 × L
38 mm × 200 mm
キャパシティ
100.0 mL
詳細
水と石油製品中沈降物の検査用標準法に準拠。耐久性のある赤い面上に白い目盛りが付いています。0.5 mLまでは0.05 mL刻み、0.5~2 mLは0.1 mL刻み、2~3 mLは0.2 mL刻み、3~5 mL は0.5 mL刻み、5~10 mLは1 mL刻み、10~25 mLは5 mL刻み、さらに 50、75、100 mLに目盛りが付いています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS8180100-1EA
CLS8180100-12EA4061831705232