Merck
CLS814210
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 10 mL
別名:
Corning® 8142
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
物質
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 8142-10
外径 × L
17 mm × 118 mm
キャップ直径
15 mm
キャパシティ
10 mL
clear
フィッティング
15-415 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10 mL容タイプには先端から 0.1 mL刻みで目盛が印字されています。40 mL容タイプには、10 mLまでは0.5 mL刻み、10~40 mLは1 mL刻みで目盛が印字されています。フェノール系スクリューキャップが装着されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)