Key Documents
CLS814040
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, beaded rim
capacity 40 mL
別名:
Corning® 8140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
conical bottom tube
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 8140-40
外径 × L
28 mm × 135 mm
キャパシティ
40 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12 mL容タイプには先端から 0.1 mL刻みで目盛が印字されています。40 mL容タイプには、10 mLまでは0.5 mL刻み、10~40 mLは1 mL刻みで目盛が印字されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)