Merck
CLS812012
Pyrex® centrifuge tubes heavy-duty with beaded rim
capacity 12 mL, ungraduated
別名:
Corning® 8120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8120-12
外径 × L
17 mm × 120 mm
キャパシティ
12 mL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
必ず適切なスリーブやホルダーを使用してください。高強度を得るため厚みを増しています。ホウケイ酸ガラスで作られています。ガラスの耐力は、ひっかき傷、欠け、ひびなどの表面の傷によって大幅に低下します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS812012-12EA4061831705195
CLS812012-1EA