Merck
CLS808015
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim and white enamel graduations
capacity 15 mL
別名:
Corning® 8080
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8080-15
外径 × L
17 mm × 120 mm
キャパシティ
15 mL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
その他情報
15 mLサイズは先端部から0.1 mLの目盛が付いています。50 mLサイズは、先端部から10 mLまでは0.5 mLの目盛、10 mL~50 mLまでは1 mLの目盛が付いています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)