Key Documents
CLS71021X
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
black, volume 0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
別名:
Corning® 7102
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7102-1X
容積測定範囲
0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
L
318 mm
キャパシティ
0.5 mL
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Have larger tip openings for faster delivery.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)