物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7101-5
容積測定範囲
5.0 mL, accuracy: 0.01 mL
L
392 mm
キャパシティ
5.0 mL
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.
- It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
- Color-coded markings enameled onto the glass.
- It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)