Merck
CLS71004
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 4 mL, accuracy: 0.01 mL
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class A
graduation
メーカー/製品名
Corning 7100-4
Corning 7100
容積測定範囲
4 mL, accuracy: 0.01 mL
L
370 mm
キャパシティ
4 mL
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
その他情報
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)