物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
case of 12 ea
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 7100-10
Corning 7100
容積測定範囲
10 mL, accuracy: 0.02 mL
L
429 mm
キャパシティ
10 mL
色
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
その他情報
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS710010-1EA | 4061825884318 |
CLS710010-12EA | 4061831704631 |