物質
borosilicate glass
cap (Rubber liner)
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 200
メーカー/製品名
Corning 70825-13
直径× L
13 mm × 100 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These Pyrex Vista culture tubes are supplied with deep-form phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. The blue enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations. Pencil marks are easily erased.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)