Merck
CLS7078D5
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 5.0 mL
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
包装
pack of 25 ea
case of 400 ea
メーカー/製品名
Corning 7078D-5
容積測定範囲
5.0 mL
キャパシティ
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)