Merck
HS20341B
Aluminum Test Tube Basket
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.12
物質
aluminum
silver
特徴
holds Test tubes, lab consumables
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20341B
バスケットL × W × H
256 mm × 152 mm × 152 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The strong Test Tube Basket is ideal for washing and storing test tubes in mechanical washers or autoclaves.
特徴および利点
  • Baskets for use in washers, autoclaves or for storage of lab consumables
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)