物質
borosilicate glass
詳細
plugged
無菌性
sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
包装
pack of 240 ea
case of 960 ea
メーカー/製品名
Corning 7078-5N
容積測定範囲
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
キャパシティ
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)