Merck
CLS707105
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 5 mL
別名:
Corning® 70710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
case of 12 ea
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 70710-5
容積測定範囲
5 mL
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Pyrex® VISTA volumetric pipettes, Class A (volume 5 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS707105-12EA4061831703771