Merck
CLS70320A50
Pyrex® VISTA丸底煮沸フラスコ
capacity 50 mL
別名:
平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
ジョイント
joint ST/NS19/38
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard taper joint
包装
pack of 2
case of 4
メーカー/製品名
Corning 70320A-50
キャパシティ
50 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These round bottom boiling flasks have full length outer joints, but with shorter necks. Wall thicknesses are controlled to provide balance between thermal expansion and mechanical strength for greater shock resistance.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)