Key Documents
CLS70000400
Pyrex® VISTAグリフィンビーカー
low form, capacity 400 mL
別名:
Pyrexガラスビーカー, Pyrexビーカー, グラスビーカー, ビーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
graduations
subdivision 25 mL
包装
case of 24 mL
メーカー/製品名
Corning 70000-400
容積測定範囲
25-325 mL
キャパシティ
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
400 mLの、注ぎ口のついたビーカーです。温度ショック耐性と機械的強度とを両立しています。利便性のため、これらのビーカーにはおおよその内容量を示す二重目盛りがついており、また非常に大きな書き込み領域があります。
Pyrex Vista グリフィンビーカーは注ぎ口のついたビーカーです。温度ショック耐性と機械的強度とを両立しています。
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What are the dimensions of product CLS70000400, 400 mL PYREX® VISTA Griffin Beakers, Low Form?
    Product CLS70000400, 400 mL PYREX® VISTA Griffin Beakers, Low Form is approximately 112 mm tall and 79 mm in diameter.
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.