Key Documents
CLS6947500
Pyrex®樹脂性反応ケトル
capacity 500 mL
別名:
pyrex flask, pyrex with lid, pyrex with lids, Corning® 6947
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 6947-500
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
粘稠性反応物質に使用できます。500および1,000 mLのケトルには、4つの口(24/40ジョイント)のある交換可能なカバーが付属します。2,000、3,000、および4,000 mLのケトルには、24/40ジョイントの3つの口と、34/45ジョイントの1つの口があります。カバーとボトルのフランジは微細にすりガラス加工されており、密封することができます。クランプは別途ご注文ください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)