Key Documents
CLS694411L
Pyrex® rectangular chromatography jar
L × W × H 181 mm × 238 mm × 324 mm
別名:
Corning® 6944
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
グレード
for chromatography
メーカー/製品名
Corning 6944-11L
L × W × H
181 mm × 238 mm × 324 mm
キャパシティ
11.4 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ground to the close tolerances needed for tight cover fit. Jar edges are ground flat within 0.25mm. Covers are not supplied. Do not use heat, pressure or vacuum applications.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)