Key Documents
CLS6796200
Corning® hotplate, 4 in. x 5 in.
AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, 1.1 A (CEE7-7 plug), plate W × L 4 in. × 5 in.
別名:
stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
物質
ceramic plate
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6796-200
利用可能性
not available in USA, Canada and EU
パラメーター
25-550 °C temp. range
プレートW × L
4 in. × 5 in.
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
これらのホットプレートの天面は、4× 5インチの耐久性のあるガラスセラミック製です。薄型の省スペースデザインが優れた性能と高い信頼性をもたらします。アジア、アフリカ、オーストラリアの一部および同じような電気的要件の地域で使用するために、CEE7-7プラグを使用して230 V/50 Hzで動作するように設計されています。数値が読みやすいので測定が簡素化され、丈夫な超大型ノブは、手袋をはめた指でも制御しやすくなっています。装置の電源が入っていなくても、天面が熱い(140°F超)ために触れることができない場合は、天面のホットインジケーターランプが点滅して警告します。内蔵ホルダーがオプションの支柱を収容します。天面がさらに平坦で白くなったため、熱が効率的かつ均等に伝わります。内蔵ホルダーがオプションの 4インチのステンレス鋼製支柱(No. 400084)を収容します。2年保証。
品質
CE適合ではありません
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)