Key Documents
CLS6795200
Corning® hotplate, 4 in. x 5 in.
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate L × W 4 in. × 5 in.
別名:
stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.76
物質
ceramic plate
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 6795-200
利用可能性
not available in EU
パラメーター
25-550 °C temp. range
プレートL × W
4 in. × 5 in.
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
これらのホットプレートの天面は、4×5インチの耐久性のあるガラスセラミック製です。薄型の省スペースデザインが優れた性能と高い信頼性をもたらします。120V/60Hzで動作するUL/CUL規格適合品であり、北米や北米と類似した要件を持つその他の地域のニーズを満たしています。数値が読みやすいので測定が簡素化され、丈夫な超大型ノブは、手袋をはめた指でも制御しやすくなっています。装置の電源が入っていなくても、天面が熱い(140°F超)ために触れることができない場合は、天面のホットインジケーターランプが点滅して警告します。内蔵ホルダーがオプションの支柱を収容します。天面がさらに平坦で白くなったため、熱が効率的かつ均等に伝わります。内蔵ホルダーがオプションの4インチのステンレス鋼製支柱(No. CLS400084)を収容します。2年保証。
品質
CE適合ではありません
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)