Merck
CLS6404125
Pyrex® Squibb separatory funnel, PE stopper, PTFE stopcock
capacity 125 mL
別名:
Corning® 6404
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint stopper22
メーカー/製品名
Corning 6404-125
キャパシティ
125 mL
サイズ
栓サイズ
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)