おすすめの製品
栓サイズ
2
ストッパーサイズ
22
メーカー/製品名
Corning 6402-125
ステム外径 × L
10 mm × 65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Designed so that only PTFE and borosilicate glass are in contact with liquids or gases. Two sealing mechanisms are utilized. First, the tip of the PTFE body is "threaded down" into a glass seat. Second, an adjustable gland seal within PTFE body prevents leakage through the cap. No lubrication, O-rings, or retaining clips required.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS6402125-1EA | |
CLS6402125-4EA | 4061831702408 |