物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap
包装
case of 4 ea
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 61626-500
ボトルネック直径
~72 mm
キャパシティ
500 mL
直径× H
86 mm × 176 mm
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの丈夫なPyrexPlus丸型ボトルは保護PVCコーティングが施されているため、ガラスが粉々になるのを防いだり、こぼれを減らしたりするのに役立ちます。ボトルは121°Cでオートクレーブ可能で、熱衝撃耐性があります。ボトルにはGL45スレッドのネックがあり、オートクレーブ可能な緑青色のポリプロピレン製一体型プラグシールキャップ(液だれのない注ぎリング付き)が付属しています。ガラスビーズは全容量の線を示しています。緑青色にエナメル加工した目盛りとマーキング領域
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)