Merck
CLS616075
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
別名:
Corning® 6160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
メーカー/製品名
Corning 6160-75
ステムL
150 mm
上部I.D.
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)