Merck
CLS565025
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 25 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
特徴
class A
包装
case of 12 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 5650-25
tol. measuring range
0.03 mL
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These standard design flasks conform to Class A capacity tolerances prescribed by ASTM. However, to facilitate transfer of crystals, salts and powders, the open end has been expanded on the 25 mL and 50 mL sizes. The standard 18-410 G.P.I screw caps have a durable cone-shaped polyethylene liner.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)