物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
9
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type Polyethylene stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5642-50
tol. measuring range
0.05 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
閉じた底で直線状のHDPE栓は、ST栓の寸法に適合します。1 mLと2 mLのサイズは試験管の形状です。
- Pyrex® volumetric flasks feature machine-blown bodies with sealed heavy-beaded, heavy-tubing necks.
- The linear high-density polyethylene stoppers are made with a closed bottom to conform to Standard Taper stopper dimensions.
- A sharp permanent graduation line and large white block letters facilitate accurate volumetric measurements.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)