Key Documents
CLS564050FO
Pyrex® class A volumetric flask with ST joint, flask only
capacity 50 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
特徴
class A
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 5640-50FO
tol. measuring range
0.05
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)