物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
8
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 5640-2
tol. measuring range
0.015 mL
フラスコ容量
(2 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS56402-12EA | 4061831674842 |
CLS56402-1EA |