Merck
CLS563010
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
9
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 5630-10
tol. measuring range
0.02 mL
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)