物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
8
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 5630-1
tol. measuring range
0.01 mL
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS56301-12EA | 4061831701142 |
CLS56301-1EA |